Learn More
BAI3 Antibody (409611), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18606203 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606203 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606203 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3965C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.50€
    599.55€ / 0.1mL
    Économisez 106.95€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAI3 Monoclonal specifically detects BAI3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BAI3
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 409611
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène brain-specific angiogenesis inhibitor 3, dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3), KIAA0550MGC133100
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BAI3, Ala25-Thr880, Accession # O60242
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 577
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus