Learn More
Solution de baryum pour ICP 1 g/l matrice HNO3, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Concentration | 1±0.2g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Noms d’analytes ou de composants | Ba |
Solvant ou matrice | HNO3 |