Learn More
Solution de métal standard de baryum1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
134031
134031
Forme physique Liquide
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
pH 1
Couleur Incolore
Quantité 500 mL