Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce au système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™.
5343.36€ - 8950.00€
Spécification
Conductivité | 0.055μS/cm |
---|---|
Feedwater Connector | R 3/4 in. |
Surveillance de l’eau d’alimentation | Yes |
Source d’eau d’alimentation | Pretreated |
Débit | Up to 2 L/min. |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327031
|
Thermo Scientific™
50131211 |
Système de production d’eau ultrapure GenPure |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11347031
|
Thermo Scientific™
50131217 |
Système de production d'eau ultrapure GenPure avec photo-oxydation aux UV et membrane d'ultrafiltration |
8950.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11367031
|
Thermo Scientific™
50131229 |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation and TOC monitor |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11357031
|
Thermo Scientific™
50131243 |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11377031
|
Thermo Scientific™
50131256 |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation, ultrafiltration membrane, and TOC monitor |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11337031
|
Thermo Scientific™
50131235 |
GenPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Produisez de l’eau ultrapure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™. Ce système offre un contrôle exceptionnel, une précision élevée et des mesures de conductivité conformes à l’USP avec une fonction de compensation de la température qui peut être activée ou non. Tous les systèmes GenPure™ vont au-delà des normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- Surveillance de la conductivité de l’eau d’alimentation par une cellule de mesure supplémentaire
- Affichage immédiat de tout dépassement de la valeur limite, optimisant ainsi la durée de vie des cartouches
Mesure de COT en ligne avec surveillance de l’intensité de la lumière UV :
- Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue de substances organiques présentes dans l’eau
- Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
- Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
- Système capable de photo-oxydation sous UV (185/254 nm)
- Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites
Prêt à l’emploi :
- Différents composants inclus dans la même référence : commutateur de pression de l’eau d’alimentation, support mural, lampe à UV, cartouche ultra-pure, filtre stérile
Mesure de la conductivité / résistivité
- Cellules de conductivité étalonnées avec soin avant chaque mesure via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1
- Mesures de température effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1°C
Remplacement de cartouche à raccord rapide
- La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Documentation compatible avec les BPL
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code empêchant toute modification non autorisée des paramètres du système
- Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable pour un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des date et heure vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines
- Mesure de conductivité compatible avec le système USP et doté d’une compensation thermique pouvant être activée ou désactivée
Panneaux de commandes inclinables facilitant la visualisation des données
- Contrôleur doté d’une conception ergonomique pouvant être incliné. Il permet une sélection optimale des touches et facilite la lecture des données affichées
- Affichage alphanumérique illuminé comportant quatre lignes
Spécification
0.055μS/cm | |
Yes | |
Up to 2 L/min. | |
18.2 Mohm.cm | |
1 to 6 bar | |
<1 | |
2°C to 35°C | |
615 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
R 3/4 in. | |
Pretreated | |
Type 1 | |
Water System | |
2 to 6 bar | |
0.1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.