missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BarX1 Antibody (BARX1/2759), DyLight 650, Novus Biologicals™

Code produit 18512872 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18512872 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18512872 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308670C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

BarX1 Monoclonal antibody specifically detects BarX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BarX1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone BARX1/2759
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BarH-like homeobox 1, BARX homeobox 1, homeobox protein BarH-like 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human BarX1 protein (around aa 155-254) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9HU1)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56033
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.