Learn More
Bassoon Antibody (SAP7F407), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
212.10€ - 764.40€
Spécification
| Antigène | Bassoon |
|---|---|
| Clone | SAP7F407 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:400, Immunoprecipitation 2.5 ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen |
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18030674
|
Novus Biologicals
NB120-13249-0.025MG |
0.025 mg |
225.00€ 212.10€ / 25µg Économisez 12.90€ 5% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18739923
|
Novus Biologicals
NB120-13249 |
0.05 mg |
422.00€ 399.00€ / 0.05mg Économisez 23.00€ 5% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18095664
|
Novus Biologicals
NB120-13249-0.2MG |
0.2 mg |
809.00€ 764.40€ / 0.20mg Économisez 44.60€ 5% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bassoon Monoclonal specifically detects Bassoon in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.Spécification
| Bassoon | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Rat, Mouse | |
| bassoon (presynaptic cytomatrix protein) | |
| BSN | |
| Primary | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| 400 kDa |
| SAP7F407 | |
| Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:400, Immunoprecipitation 2.5 ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| O88778 | |
| 8927 | |
| Recombinant rat Bassoon. | |
| Protein G purified | |
| This affinity purified detects an ∼400 kDa protein, corresponding to the apparent molecular mass of Bassoon on SDSPAGE immunoblots, in samples from mouse and rat origins. Additional bands between 97 and 400 kDa may also be detected. |
For Research Use Only