missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAT3/BAG6 Antibody (SR1223), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-22332-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BAT3/BAG6 Monoclonal antibody specifically detects BAT3/BAG6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spécification
| BAT3/BAG6 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1223 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| BAT3HLA-B associated transcript-3, BCL2-associated athanogene 6BAG-6, D6S52EHLA-B-associated transcript 3, G3BAG family molecular chaperone regulator 6, HLA-B associated transcript 3, large proline-rich protein BAT3, Protein G3, Protein Scythe, scythe | |
| A synthesized peptide derived from human BAT3/BAG6 (Uniprot #: P46379) | |
| 50 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology | |
| 7917 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu