missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BATF Antibody (687706), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8054PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BATF Monoclonal antibody specifically detects BATF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| BATF | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 687706 | |
| Flow Cytometry | |
| basic leucine zipper transcription factor, ATF-like, BATF1basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like, B-ATFSFA2, B-cell-activating transcription factor, SFA-2activating transcription factor B, SF-HT-activated gene 2 protein | |
| E. coli-derived recombinant human BATF , Met1-Pro125, Accession # Q16520 | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 10538 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu