Learn More
3M™ Kits de batteries et sachets
Turbo 3M™ Jupiter™ Kit I.S. Jupiter * (comprend 1 batterie I.S. Jupiter et 1 enveloppe I.S. Jupiter) -
Marque: 3M™ 7000000136
349.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Boîte à sécurité intrinsèque et batterie de 4 heures pour unité filtrante Jupiter™
- Convient aux atmosphères potentiellement explosives
- Pour une utilisation avec l'unité filtrante Jupiter™
Spécification
1 de chaque |