Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
2891.68€ - 3993.02€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, test résistance au feu selon NF EN 14470-1, conforme CE |
---|---|
Couleur | Gris anthracite, Bleu de gentiane |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire d’entreposage |
Modèle de porte | Ailette |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Nbre de portes | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de portes | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16359426
|
Asecos™
3806704738086 |
1 | 3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16369426
|
Asecos™
3806704738087 |
1 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16379426
|
Asecos™
3806704738088 |
1 | 5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16389426
|
Asecos™
3806704738089 |
1 | 6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16379406
|
Asecos™
3725404737258 |
2 | 3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16389406
|
Asecos™
3725404737264 |
2 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16399406
|
Asecos™
3725404737265 |
2 | 5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16309416
|
Asecos™
3725404737266 |
2 | 6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Armoire de stockage de sécurité de type 90
- Armoire haute avec portes à battant à fermeture automatique
- Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
- Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN75) à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
- Éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Résistance au feu pendant 90 minutes
- Type testé conformément à la norme EN 14470-1
- Conforme CE
Spécification
Résistance au feu 90 minutes, test résistance au feu selon NF EN 14470-1, conforme CE | |
Tôle d'acier | |
Ailette | |
4x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | |
Revêtement époxy texturé |
Gris anthracite, Bleu de gentiane | |
Armoire d’entreposage | |
Stockage passif sécurisé des batteries lithium-ion | |
Caillebotis |