missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BBX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | BBX |
|---|---|
| Concentration | 0.25 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16827114
|
Proteintech
17254-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16817114
|
Proteintech
17254-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BBX gene ontology annotations related to this gene include DNA binding.Spécification
| BBX | |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q8VBW5, Q8WY36 | |
| 303970, 56987, 70508 | |
| BBX Fusion Protein Ag10691 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BBX |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BBX, Bobby sox homolog, bobby sox homolog (Drosophila), HBP2, HMG box containing protein 2, HSPC339, MDS001 | |
| Bbx | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit