missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-10 Antibody (OTI4A8), DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18133785 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18133785 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18133785 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271398G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-10 Monoclonal specifically detects Bcl-10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Bcl-10
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI4A8
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène B-cell CLL/lymphoma 10CIPERCLAPB-cell lymphoma/leukemia 10, Bcl-10, CARD-containing apoptotic signaling protein, CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, CARD-containing proapoptotic protein, CARD-like apoptotic protein, CARMEN, caspase-recruiting domain-containing protein, cCARMEN, c-E10bcl-10, CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Cellular homolog of vCARMEN, cellular-E10, hCLAP, Mammalian CARD-containing adapter molecule E10, mE10CARD containing molecule enhancing NF-kB
Symboles de gène(s) BCL10
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Bcl-10 (NP_003912) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8915.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.