Learn More
Bcl-2 Antibody (100/D5+124) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Code produit 18607965 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 mL
Conditionnement:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607965 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607965 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP244782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55€
    469.35€ / 7mL
    Économisez 70.20€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Bcl-2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 100/D5+124
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 (100/D5 & 124) (Uniprot: P10415)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 7 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Autophagy, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 596
Espèces cibles Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus