Learn More
Bcl-2 Antibody (BCL2/782), FITC, R&D Systems™
Code produit 18600448 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600448 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600448 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247851F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.33€
    554.40€ / 0.1mL
    Économisez 85.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Bcl-2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone BCL2/782
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human bcl-2 protein (Uniprot: P10415)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 596
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus