missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Mouse anti-Human, DyLight 488, Clone: 100/D5, Novus Biologicals™

Code produit 18776051 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18776051 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18776051 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP233315G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Bcl-2
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone 100/D5
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1-5μg/mL for coating, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène The synthetic peptide corresponding to amino acids range from 41-64 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys), of human Bcl-2 was used as immunogen to generate the antibody; GenBank no. NP_000648.2 (Pezzella et al, 1990).
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 596
Espèces cibles Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.