Learn More
Bcl-6 Antibody (BCL6/1526), PE, R&D Systems™
Code produit 18666767 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666767 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18666767 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308852PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    706.65€ / 0.1mL
    Économisez 90.46€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-6 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Bcl-6
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone BCL6/1526
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène B-cell CLL/lymphoma 6, B-cell lymphoma 6 protein transcript, BCL-5, BCL5B-cell lymphoma 5 protein, BCL-6, BCL6A, cys-his2 zinc finger transcription factor, LAZ3ZBTB27B-cell lymphoma 6 protein, lymphoma-associated zinc finger gene on chromosome 3, Protein LAZ-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 27, Zinc finger protein 51ZNF51, zinc finger transcription factor BCL6S
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P41182)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 604
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus