missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL-W/BCL2L2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18070239 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18070239 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18070239 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298720AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

BCL-W/BCL2L2 Polyclonal specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène BCL-W/BCL2L2
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant BCL-W/BCL2L2 (Q92843-1; Met 1-Thr 172).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 599
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.