Learn More
BCL-W/BCL2L2 Antibody (CPTC-BCL2L2-2), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18602329 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602329 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602329 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308778APC
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BCL-W/BCL2L2
Applications Western Blot, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CPTC-BCL2L2-2
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 599
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus