Learn More
Bcl3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
241.00€ - 483.00€
Spécification
Antigène Bcl3
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18633551
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-92041-0.02ml
0.02 mL
241.00€
0.02mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18667790
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-92041-0.1ml
0.1 mL
483.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Bcl3 Polyclonal antibody specifically detects Bcl3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
Bcl3
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Immunology, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
602
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
B-cell CLL/lymphoma 3, B-cell leukemia/lymphoma 3, B-cell lymphoma 3 protein, B-cell lymphoma 3-encoded protein, BCL-3, BCL4, chronic lymphatic leukemia protein, D19S37, Proto-oncogene BCL3
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human BCL3 (NP_005169.2). ANVNAQMYSGSSALHSASGRGLLPLVRTLVRSGADSSLKNCHNDTPLMVARSRRVIDILRGKATRPASTSQPDPSPDRSANTSPESSSRLSSNGLLSASPS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.