Learn More
BCL6 Mouse anti-Human, Clone: 1E6B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène BCL6
Clone 1E6B1
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16858125
Afficher les documents
Proteintech
66340-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16848125
Afficher les documents
Proteintech
66340-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This antibody only recognize human species.
BCL6 is a zinc finger transcription factor and contains an N-terminal POZ domain. This protein acts as a sequence-specific repressor of transcription, and has been shown to modulate the transcription of START-dependent IL-4 responses of B cells. This protein can interact with a variety of POZ-containing proteins that function as transcription corepressors.
Spécification
Spécification
BCL6
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B cell CLL/lymphoma 6, B cell lymphoma 5 protein, B cell lymphoma 6 protein, BCL6, LAZ3, Protein LAZ 3, ZBTB27, Zinc finger protein 51, ZNF51
BCL6
IgG1
Protein G
Antibody
1E6B1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P41182
604
BCL6 Fusion Protein Ag15519
Primary
-20°C
BCL6