Learn More
BCMA Neutralizing Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, recommended for neutralizing assay, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
336.00€ - 2455.00€
Spécification
| Antigène | BCMA Neutralizing |
|---|---|
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Human (HEK293) |
| État réglementaire | RUO |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17146091
|
ACROBiosystems
BCA-M43-100ug |
100 μg |
336.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17156091
|
ACROBiosystems
BCA-M43-1mg |
1 mg |
2455.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BCMA Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects BCMA Neutralizing, recommended for neutralizing assay.Spécification
| BCMA Neutralizing | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C |