Learn More
BD Annexine V-PE
Sert de sonde sensible pour l’analyse cytométrique en flux des cellules qui subissent une apoptose
Marque:  BD 556421
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 10092374
  • 865.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Format : PE
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
200 tests
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium
Cytométrie en flux
5 μl
4°C
Liquide
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche