Learn More
BD Annexine V-PE
Sert de sonde sensible pour l’analyse cytométrique en flux des cellules qui subissent une apoptose
288.00€ - 865.00€
Spécification
Volume d’échantillon | 5 μl |
---|---|
Contenu et stockage | 4°C |
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Code produit | Marque | Quantité | Tampon de stockage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Tampon de stockage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12860460
|
BD
556422 |
100 tests | Solution aqueuse tamponnée contenant 0,2 % de BSA et 0,09 % d’azoture de sodium |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10092374
|
BD
556421 |
200 tests | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15840609
|
BD
560930 |
25 tests | Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |
288.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Format : PE
Cytométrie en flux
Spécification
5 μl | |
4°C | |
Cytométrie en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche