Learn More
BD Antisérums de sérotypage Haemophilus influenzae Difco™
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae
Marque: BD 227921
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Description
- Lyophilisé
- Réhydrater à 1 ml
- Type : Antisérums
- Durée de conservation : 965 jours
Spécification
Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. | |
Haemophilus influenzae Antiserum Type f | |
Antisérum de type f | |
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae |