Learn More
BD Antisérums de sérotypage Haemophilus influenzae Difco™
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae
181.00€ - 794.00€
Spécification
Contenu et stockage | Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. |
---|---|
Type de produit | Antisérum de type f |
À utiliser avec (application) | Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit | Marque | Type de produit | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11722734
|
BD
222371 |
Poly antisérum | Haemophilus influenzae Antiserum Poly |
555.00€
1mL |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788333
|
BD
222361 |
Antisérum de type b | Haemophilus influenzae Antiserum Type b |
794.00€
1mL |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11732734
|
BD
222501 |
Antisérum de type a | Haemophilus influenzae Antiserum Type a |
535.00€
1mL |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11742874
|
BD
227891 |
Antisérum de type c | Haemophilus influenzae Antiserum Type c |
181.00€
1mL |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11752874
|
BD
227901 |
Antisérum de type d | Haemophilus influenzae Antiserum Type d |
181.00€
1mL |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11762874
|
BD
227911 |
Antisérum de type e | Haemophilus influenzae Antiserum Type e |
181.00€
1mL |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11782874
|
BD
227921 |
Antisérum de type f | Haemophilus influenzae Antiserum Type f |
181.00€
1mL |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Lyophilisé
- Réhydrater à 1 ml
- Type : Antisérums
- Durée de conservation : 965 jours
Spécification
Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. | |
Antisérum de type f | |
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae |