Learn More
BD Antisérums O de Listeria Difco™
Utilisés comme témoin positif pour l’identification de Listeria monocytogenes dans le test d’agglutination sur lames
Marque: BD 223011
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Listeria monocytogenes est un problème très répandu dans les secteurs de la santé publique et de l’alimentation.
- Antisérums de lapin polyclonaux lyophilisés contenant environ 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
- Les types d’antisérums O de Listeria 1 et 4 sont spécifiques aux sérotypes respectifs de L. monocytogenes, tandis que le poly antisérum O de Listeria contient des agglutinines pour les sérotypes de L. monocytogenes 1 et 4
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Certifications
Marquage CE
Spécification
Marquage CE ; Pour un usage diagnostique in vitro | |
Type d’antisérum 4 Listeria O | |
1 ml |
Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. | |
Utilisé comme témoin positif pour l’identification de Listeria monocytogenes dans le test d’agglutination sur lames |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Azide