Learn More
BD Antisérums O de Listeria Difco™
Utilisés comme témoin positif pour l’identification de Listeria monocytogenes dans le test d’agglutination sur lames
425.00€ - 580.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE ; Pour un usage diagnostique in vitro |
---|---|
Contenu et stockage | Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. |
Type de produit | Type d’antisérum 1 Listeria O |
À utiliser avec (application) | Utilisé comme témoin positif pour l’identification de Listeria monocytogenes dans le test d’agglutination sur lames |
Quantité | 1 ml |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11712764
|
BD
223001 |
Type d’antisérum 1 Listeria O |
440.00€
1mL |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11722764
|
BD
223011 |
Type d’antisérum 4 Listeria O |
580.00€
1mL |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732764
|
BD
223021 |
Types 1 et 4 de poly antisérum Listeria O |
425.00€
1mL |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Listeria monocytogenes est un problème très répandu dans les secteurs de la santé publique et de l’alimentation.
- Antisérums de lapin polyclonaux lyophilisés contenant environ 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
- Les types d’antisérums O de Listeria 1 et 4 sont spécifiques aux sérotypes respectifs de L. monocytogenes, tandis que le poly antisérum O de Listeria contient des agglutinines pour les sérotypes de L. monocytogenes 1 et 4
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Certifications
Marquage CE
Spécification
Marquage CE ; Pour un usage diagnostique in vitro | |
Type d’antisérum 1 Listeria O | |
1 ml |
Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C. | |
Utilisé comme témoin positif pour l’identification de Listeria monocytogenes dans le test d’agglutination sur lames |