Learn More
BD Antigènes de CQ de Salmonella O Difco™
Panels de typage d’antisérums réactifs rapides Gold standard pour l’antigène de Salmonella O
147.00€ - 202.98€
Spécification
Type de produit | Antigène Salmonella O groupe D |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utilisé dans le contrôle de la qualité des antisérums Salmonella O Poly B (225351), Facteur 7 (228161), Groupe C1 Facteurs 6 (240985) et Poly A-I & Vi (240993) |
Quantité | 1 ml |
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez pas de produits contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11768313
|
BD
221301 |
Antigène de Salmonella O groupe A |
197.00€
1mL |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708323
|
BD
221341 |
Antigène Salmonella O groupe D |
149.00€
1mL |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798313
|
BD
221331 |
Antigène Salmonella O groupe C2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11778313
|
BD
221311 |
Antigène Salmonella O groupe B |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11788313
|
BD
221321 |
Antigène Salmonella O groupe C1 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Type de produit : Antigènes et antisérums
- Groupements : Produits Q à S
- Sous-type : Antigènes de contrôle qualité
- Type : Antigènes
- Volume : 1 ml
- Durée de conservation : 730 jours
Certifications
Marquage CE
Spécification
Antigène Salmonella O groupe D | |
Utilisé dans le contrôle de la qualité des antisérums Salmonella O Poly B (225351), Facteur 7 (228161), Groupe C1 Facteurs 6 (240985) et Poly A-I & Vi (240993) | |
1 ml |