Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : Systèmes à sachets
Utilisé dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2. Les fournitures et systèmes de production de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ offrent un fonctionnement pratique sans catalyseur.
156.00€ - 327.00€
Spécification
Type de bouchon | Fermeture à glissière |
---|---|
Format | Sachets refermables |
À utiliser avec (application) | Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz |
À utiliser avec (équipement) | Récipient d’incubation BD GasPak EZ, petit |
Gamme de produits | GasPak™ |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11777194
|
BD
260683 |
Système à poche pour anaérobies EZ |
321.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787194
|
BD
260684 |
Système à poche CO2 EZ |
327.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11797194
|
BD
260685 |
Système à poche Campy EZ |
156.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sachets refermables en une étape
- Systèmes autonomes qui, après l’ajout d’eau, produisent une atmosphère anaérobie ou microaérophile adaptée à la culture d’organismes anaérobies ou microaérophiles
- Cette technologie sans chaleur minimise les condensats, ce qui permet une excellente visualisation des colonies bactériennes grâce à la poche
Spécification
Fermeture à glissière | |
Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz | |
GasPak™ |
Sachets refermables | |
Récipient d’incubation BD GasPak EZ, petit | |
20 sachets |