Learn More
BD H2Db:Ig Recombinant Fusion Protein-Dimeric, Mouse
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
0,25 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
The H-2D[b]:Ig fusion protein consists of three extracellular major histocompatibility complex (MHC) class I H-2D[b] domains that are fused to VH regions of mouse IgG1.
- Format: Purified
- Clone: DimerX/H-2Db
- Isotype: Mouse IgG1, λ
- Storage Buffer: Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Flow Cytometry, Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Spécification
Spécification
Concentration | 0.5mg/mL |
À utiliser avec (application) | ELISA, Flow Cytometry |
Formule | Aqueous Buffered solution containing 0.09% Sodium Azide |
Nom | Mouse H-2Db:Ig Recombinant Fusion Protein |
Plage de pH | 7.2 |
Méthode de purification | Affinity Chromatography, SDS-PAGE |
Quantité | 0,25 mg |
Conditions de stockage | 4°C |
Recombinant | Recombinant |
Forme | Solution |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD H2Db:Ig Recombinant Fusion Protein-Dimeric, Mouse >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu