Learn More
BD Red Nucleic Acid Stain
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Red Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
169.00€ - 413.99€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
À utiliser avec (application) |
|
Couleur | Red |
Type de produit | Red Nucleic Acid Stain |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15824539
|
BD
565803 |
0.1 mL |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15834539
|
BD
565804 |
0.5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
- It has an emission maximum of 651nm
Spécification
-20°C | |
|
|
Red | |
Red Nucleic Acid Stain |