Learn More
BEGAIN Monoclonal Antibody (OTI6E7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA810836
Description
May sustain the structure of the postsynaptic density (PSD).Spécification
| BEGAIN | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BUH8 | |
| BEGAIN | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 374-517 of human BEGAIN produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI6E7 | |
| Unconjugated | |
| BEGAIN | |
| brain enriched guanylate kinase associated | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 57596 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.