Learn More
Bel-Art™ Flacon pour douche oculaire SP Scienceware™
En cas d’urgence, la rapidité est cruciale. Le flacon de rinçage oculaire à œillère intégrée SP Scienceware™ permet d’apporter immédiatement des soins.
20.40€ - 21.55€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
À utiliser avec (application) | Rinçage immédiat en urgence des lésions oculaires |
Comprend | Œillère intégrée, bouchon à clipser captif, instructions en plusieurs langues |
Matériau | PEBD |
Type de produit | Flacon pour douche oculaire |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10421935
|
Bel-Art™
F24850-0000 |
16 oz | 500 ml |
20.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10226314
|
Bel-Art™
F24851-0000 |
33,81 oz. | 1 000 ml |
21.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En cas d’urgence, la rapidité est cruciale.Le flacon de rinçage oculaire à œillère intégrée SP Scienceware™ permet d’apporter immédiatement des soins.
Pour une utilisation avec les stations de douche oculaire Bel-Art Scienceware
- Trois stations sont disponibles pour s’adapter à toutes les stations de travail : une station simple ou double avec un ou deux flacon(s) pour douche oculaire de 1000 ml (32 oz) ou une station simple avec un flacon de 500 ml (16 oz)
- Remplissage possible avec les recharges de solution pour douche oculaire stérile F24879-0032
- Les schémas d’instructions sur le flacon et la station confirment l’utilisation du flacon pour douche oculaire
- Inclut des indications multilingues sur la station (allemand, anglais, espagnol et français)
- Flacons vides disponibles séparément
Spécification
Naturel | |
Œillère intégrée, bouchon à clipser captif, instructions en plusieurs langues | |
Flacon pour douche oculaire |
Rinçage immédiat en urgence des lésions oculaires | |
PEBD |