missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Barre d’agitation magnétique octogonale aux terres rares SP Scienceware™ Spinbar™

L’aimant aux terres rares / samarium-cobalt offre un couplage fort avec des aimants d’entraînement pour réduire la fréquence des retombées

Marque:  Bel-Art™ F37102-0003

Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16639763

  • 32.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Convient parfaitement aux solutions visqueuses, aux applications avec agitation à vitesse élevée ainsi qu’aux agitations prolongées
  • La forme octogonale avec anneau de rotation crée une forte turbulence avec un minimum de friction et de vibration
  • Revêtu en Téflon™ PTFE
  • Couleur verte distinctive pour faciliter l’identification et la visibilité
  • Autoclavable

Spécification

Spécification

12,7mm
PTFE
Barreau d’agitation
10
Oui
76,2mm
3 po
0,5 po
Vert
Aimant de samarium-cobalt
FDA, ISO 9001:2008, SGS
Octogonale
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions