Learn More
Bel-Art™ Flacon avec fil de plomb SP Scienceware™ avec revêtement Vikem™
Les poids en “fil” de plomb s’enroulent en formant une hélice, une spirale, un cône ou une forme irrégulière pour stabiliser les récipients dans un bain-marie
Marque: Bel-Art™ F18324-0001
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
- S’enroule autour des flacons, s’enfile à travers les poignées ou se noue autour du col des flacons
- Revêtement en vinyle Vikem rouge résistant aux produits chimiques
- Leur 30 cm (12 po) de long et leur flexibilité en font des poids très polyvalents
Spécification
Accessoires | |
1 | |
0,8 cm | |
176 g |
Non autoclavable | |
0,31 in | |
0,38 lb |