Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bellagio
Chaussure d’affaires de style classique Brogue qui donne toujours le bon ton. Les dessus en cuir pleine fleur noir poli et une semelle en caoutchouc nitrile pratiquement impénétrable permettent au porteur d’aller et venir du bureau à l’usine, sans aucun problème ni changement de chaussures.
Marque: Emma Safety Footwear MM13709047
Informations supplémentaires : Poids : 1.87800kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Construction en cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
47 |
Lacets | |
Bellagio | |
Cuir | |
Acier |