Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Marque: Cytiva 2300-10094
42.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
Pourquoi une fiche Benchkote pour les systèmes de laboratoire ÄKTA ?
- Couvrez le plateau à tampons supérieur avec une feuille Benchkote pour protéger des déversements de tampon et dépôts de sel.
- Simplifiez la maintenance préventive quotidienne et hebdomadaire du plateau à tampons supérieur des systèmes ÄKTA
- Le papier Whatman™ absorbant et lisse absorbe rapidement les déversements.
- Une couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
- Offert en trois conditionnements pratiques : 10 feuilles/boîte, 25 feuilles/boîte et 50 feuilles/boîte.
- Utilisation pratique et simple.
- Les feuilles Benchkote sont fabriquées en matériaux absorbants et imperméables conçus pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux.
- Le papier Whatman™ de haute qualité, lisse et absorbant absorbe rapidement les déversements de liquides, et la couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
Spécification
Papier absorbant et PE laminé | |
Pour une utilisation avec ÄKTA go | |
25/Bte |