Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
20.05€ - 44.35€
Spécification
Matériau | Papier absorbant et PE laminé |
---|---|
Description | Pour une utilisation avec ÄKTA go |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16497645
|
Cytiva
2300-10094 |
25/Bte |
44.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16477645
|
Cytiva
2300-10092 |
10/Bte |
20.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16487645
|
Cytiva
2300-10093 |
50/Bte |
28.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Why Benchkote sheet for lab ÄKTA systems?
- Cover the top buffer tray with Benchkote sheet and protect from buffer spillages and salt deposits.
- Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of your ÄKTA systems
- Smooth, absorbent Whatman™ paper quickly absorbs spills.
- Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
- Offered in three convenient pack sizes: 10/pk, 25/pk and 50/pk sheets.
- Convenient and easy to use.
- Benchkote sheets are manufactured of absorbent, impermeable material designed to protect lab surfaces against hazardous spills.
- The high-quality, smooth, and absorbent Whatman™ paper, quickly absorbs liquid spills, and laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
Spécification
Papier absorbant et PE laminé | |
Pour une utilisation avec ÄKTA go |