Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
14.65€ - 93.25€
Spécification
Type de produit | Feuilles Benchkote |
---|---|
Matériau | Papier absorbant, PE laminé |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16022042
|
Cytiva
2300-10072 |
ÄKTA Avant | 10/Bte |
33.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16032042
|
Cytiva
2300-10073 |
ÄKTA Avant | 25/Bte |
53.30€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16042042
|
Cytiva
2300-10074 |
ÄKTA Avant | 50/Bte |
93.25€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16062032
|
Cytiva
2300-10060 |
ÄKTA Pure | 10/Bte |
21.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16072032
|
Cytiva
2300-10061 |
ÄKTA Pure | 25/Bte |
32.75€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16082032
|
Cytiva
2300-10062 |
ÄKTA Pure | 50/Bte |
48.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16092032
|
Cytiva
2300-10063 |
ÄKTA Start | 10/Bte |
14.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16002042
|
Cytiva
2300-10064 |
ÄKTA Start | 25/Bte |
20.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16012042
|
Cytiva
2300-10065 |
ÄKTA Start | 50/Bte |
29.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cover the top buffer tray to protect from buffer spillages and salt deposits
- Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of ÄKTA systems
- Manufactured of absorbent, impermeable material that is designed to protect lab surfaces against hazardous spills
- Smooth, absorbent Whatman paper quickly absorbs spills
- Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface
- Fits the top buffer tray on ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure and ÄKTA start protein purification systems.
- Convenient and easy to use
Spécification
Feuilles Benchkote | |
Papier absorbant, PE laminé |