missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit

Catalog Number 17247051
Click to view available options
Dimensions:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

  • Matériau : 65 % polyester, 40% coton, environ 245 g/m², tissu croisé
  • Ce pantalon est optimisé d’un point de vue physiologique
  • Empiècements colorés contrastants, bien-être permanent et liberté de mouvement.
  • Ceinture avec élastique pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes pour le rangement, coupe de type sport - lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Tailles : 42 à 66
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : I point, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
Dimensions 48
Sexe Hommes
Couleur Gris
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur environ 0,245 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'