Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile à usage unique C9905PF pour salles blanches
Gant pour salle blanche sans silicone, traité et hautement résistant aux produits chimiques, haute résistance aux déchirures et excellente préhension !
Marque: SHOWA™ C9905PFXL
Informations supplémentaires : Poids : 0.78300kg
Description
Salle blanche de classe 100 (ISO 5)
- Gant en nitrile à 100 % traité en salle blanche
- Propriétés ESD
- La couleur blanche est idéale pour les salles blanches, les laboratoires et les lieux de transformation d’aliments qui exigent des normes rigoureuses d’hygiène industrielle
- Les bouts des doigts texturés offrent une meilleure préhension et une plus grande discrimination tactile
- La conception des manchettes longues, à bord roulé, pour un enfilage facile assure la compatibilité avec les vêtements de salle blanche
- Catégorie III, conforme à la norme EN 374
- Opérations en salle blanche
- Transformation des aliments
- Fabrication de composants électroniques
- Produits pharmaceutiques
- Laboratoires
- Manipulation de pièces complexes
- Applications de peinture
Informations sur la commande
100 gants conditionnés par sachet en PE, puis en double ensachage, puis placés dans un boîtier principal à revêtement en PE pour garantir l’intégrité. Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9002. Longueur 12 po (30,5 cm), épaisseur 6 mil.
Compliance
Conforme à la norme 21CFR 170-199.
Spécification
21 CFR 170-199 | |
Classe 100 | |
Blanc | |
5 mil | |
Ambidextres | |
Oui | |
Non poudrés | |
5 mil | |
C9905PFXLW | |
12 po |
Règlement UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 / virus, règlement UE 1935/2004 et 10/2011 | |
1,5 | |
Partiellement texturés | |
0,12 mm | |
Oui | |
Nitrile | |
XL | |
0,12 mm | |
C9905PF | |
30 cm |