Learn More
Bestrophin 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | Bestrophin 1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18699660
|
Novus Biologicals
NBP2-92979-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18624291
|
Novus Biologicals
NBP2-92979-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bestrophin 1 Polyclonal antibody specifically detects Bestrophin 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| Bestrophin 1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Sensory Systems, Vision | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 7439 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| ARB, BEST, Best disease, bestrophin 1, bestrophin-1, BMD, TU15B, vitelliform macular dystrophy 2, Vitelliform macular dystrophy protein 2, VMD2RP50 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 376-585 of human BEST1 (NP_004174.1). QPNQEDEEDAHAGIIGRFLGLQSHDHHPPRANSRTKLLWPKRESLLHEGLPKNHKAAKQNVRGQEDNKAWKLKAVDAFKSAPLYQRPGYYSAPQTPLSPTPMFFPLEPSAPSKLHSVTGIDTKDKSLKTVSSGAKKSFELLSESDGALMEHPEVSQVRRKTVEFNLTDMPEIPENHLKEPLEQSPTNIHTTLKDHMDPYWALENRDEAHS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |