missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody (B2M/961), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-47704PE
467.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Cell Surface), Immunofluorescence, CyTOF
Spécification
| beta 2-Microglobulin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin | |
| Full length recombinant human beta 2-Microglobulin protein (Uniprot: P61769 ) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
| 567 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| B2M/961 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Primate | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu