missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Actin Antibody (ACTB/2370), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20760PE
607.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
beta-Actin Monoclonal antibody specifically detects beta-Actin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| beta-Actin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 | |
| Recombinant fragment (around aa150-350) of human beta-Actin protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 60 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ACTB/2370 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu