missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Amyloid Antibody (bapineuzumab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28816JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| beta Amyloid | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide | |
| Amyloid Beta | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 351 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| bapineuzumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu