missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Casein Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 498.00€
Spécification
| Antigène | beta Casein |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18641461
|
Novus Biologicals
NBP2-92086-0.02ml |
0.02 mL |
216.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18687671
|
Novus Biologicals
NBP2-92086-0.1ml |
0.1 mL |
498.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
beta Casein Polyclonal antibody specifically detects beta Casein in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| beta Casein | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 1447 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| beta-casein, CASB, casein beta | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CSN2 (NP_001882.1). MKVLILACLVALALARETIESLSSSEESITEYKQKVEKVKHEDQQQGEDEHQDKIYPSFQPQPLIYPFVEPIPYGFLPQNILPLAQPAVVLPVPQPEIME | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit