Learn More
Beta-catenin Monoclonal Antibody (OTI5D2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA502303S
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17526531
  • 242.00€ / 30µL
Description
Beta-catenin Monoclonal antibody specifically detects Beta-catenin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Spécification
Spécification
Beta-catenin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P35222
Mouse
Affinity chromatography
RUO
1499
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
OTI5D2
Unconjugated
CTNNB1
armadillo; armadillo homolog; Bcatenin; b-catenin; beta 1 88kDa; beta catenin; Betacatenin; beta-catenin; beta-catenin 1; Bfc; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin associated protein), beta 1; catenin (cadherin associated protein), beta 1, 88kDa; catenin (cadherin-associated protein) beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; catenin beta; catenin beta 1; catenin beta 1 L homeolog; Catenin beta1; Catenin beta-1; Catenin β 1; Catenin β1; Catnb; CHBCAT; CTNB1; CTNNB; ctnnb1; ctnnb1.L; ctnnb1-a; ctnnb1-b; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; id:ibd2058; Mesc; MRD19; NAP; NYD-SP19; OK/SW-cl.35; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; PRO2286; RP5-1118M15.1; wu:fb73e10; wu:fi81c06; wu:fk25h01; XELAEV_18031149mg; β catenin; βcatenin
Full length human recombinant protein of human CTNNB1 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.