Learn More
beta-Catenin, p Thr41, p Ser45 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 479.00€
Spécification
Antigène beta-Catenin
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18647638
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-05413-100ul
100 μg
479.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18657188
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-05413-20ul
20 μg
190.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
beta-Catenin Polyclonal antibody specifically detects beta-Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
beta-Catenin
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Mucosal Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
1499
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923
A synthetic phosphorylated peptide around T41 & S45 of human beta-Catenin (NP_001895.1). TTAPS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.