missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta I Tubulin Antibody (OTI4A3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 18177292 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18177292 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18177292 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP272225AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

beta I Tubulin Monoclonal specifically detects beta I Tubulin in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène beta I Tubulin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI4A3
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène beta tubulin 1, class VI, dJ543J19.4, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta 1
Symboles de gène(s) TUBB1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human beta I Tubulin (NP_110400) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cytoskeleton Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81027.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.