Learn More
beta-III Tubulin Antibody (TUBB3/3732), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18614597 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614597 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614597 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308455B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100µL
    Économisez 95.50€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
beta-III Tubulin Monoclonal specifically detects beta-III Tubulin in Canine/Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène beta-III Tubulin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone TUBB3/3732
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10381
Espèces cibles Canine, Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus